Merck
B1806
Sigma-Aldrich
Benzalphthalide
Sinónimos:
3-Benzylidenephthalide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H10O2
Número de CAS:
Peso molecular:
222.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
mp
99-102 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1OC(=C/c2ccccc2)\c3ccccc13
InChI
1S/C15H10O2/c16-15-13-9-5-4-8-12(13)14(17-15)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-10H/b14-10-
Clave InChI
YRTPZXMEBGTPLM-UVTDQMKNSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)