ALD01722
1-naphtyl-N-(1-methylcyclohexyl)aniline
About This Item
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1(CCCCC1)NC2=CC=CC3=C2C=CC=C3
InChI
1S/C17H21N/c1-17(12-5-2-6-13-17)18-16-11-7-9-14-8-3-4-10-15(14)16/h3-4,7-11,18H,2,5-6,12-13H2,1H3
Clave InChI
YKXKVGZSIGQNDH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)