ALD01720
4-(N-acetyl)-N-(2-methylpentan-2-yl)aniline
About This Item
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(CCC)(C)NC1=CC=C(NC(C)=O)C=C1
InChI
1S/C14H22N2O/c1-5-10-14(3,4)16-13-8-6-12(7-9-13)15-11(2)17/h6-9,16H,5,10H2,1-4H3,(H,15,17)
Clave InChI
WMTCHYABBOFZTB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Producto relacionado
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)