Merck
ALD00616
Sigma-Aldrich
Ethyl (R,E)-2-((mesitylsulfinyl)imino)acetate
≥95%
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 471,00
US$ 471,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 471,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H17NO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
267.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
US$ 471,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
62-65 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[S](=O)(\N=C\C(=O)OCC)c1c(cc(cc1C)C)C
InChI
1S/C13H17NO3S/c1-5-17-12(15)8-14-18(16)13-10(3)6-9(2)7-11(13)4/h6-8H,5H2,1-4H3/b14-8+
Clave InChI
OUMNTVUUJPMNPJ-RIYZIHGNSA-N
Aplicación
Ethyl (R,E)-2-((mesitylsulfinyl)imino)acetate is a chiral glyoxylate-derived sulfinimine reagent used for the synthesis of optically pure amino acids through a decarboxylative radical cross-coupling reaction.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Shengyang Ni et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(44), 14560-14565 (2018-09-14)
The direct union of primary, secondary, and tertiary carboxylic acids with a chiral glyoxylate-derived sulfinimine provides rapid access into a variety of enantiomerically pure α-amino acids (>85 examples). Characterized by operational simplicity, this radical-based reaction enables the modular assembly of