Merck
ALD00554
Sigma-Aldrich
5-phenyl-1,2,3-triazine
≥95%
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 620,00
US$ 620,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 620,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7N3
Número de CAS:
Peso molecular:
157.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 620,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
flakes
mp
141-146 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C1(C2=CC=CC=C2)=CN=NN=C1
InChI
1S/C9H7N3/c1-2-4-8(5-3-1)9-6-10-12-11-7-9/h1-7H
Clave InChI
KJZQIXWSZPPOHO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
5-Phenyl-1,2,3-triazine is a phenyl triazine derivative. 5-phenyl-1,2,3-triazine exhibits electronic and nonlinear optical properties.[1] 5-Phenyl-1,2,3-triazine can be prepared from 4-bromopyrazole. It undergoes Diels-Alder reaction with ketene acetal.[2]
Aplicación
The following 1,2,3-triazine was reported by Boger and coworkers to undergo an Inverse Electron Demand Diels-Alder with electron rich dienophiles to afford nitrogen-containing heterocycles, more specifically pyrimidines and novel-substituted pyridines.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Erin D Anderson et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(31), 12285-12292 (2011-07-09)
A systematic study of the inverse electron demand Diels-Alder reactions of 1,2,3-triazines is disclosed, including an examination of the impact of a C5 substituent. Such substituents were found to exhibit a remarkable impact on the cycloaddition reactivity of the 1,2,3-triazine
Investigation of torsional barriers and nonlinear optical (NLO) properties of phenyltriazines.
Alyar H, et al.
Journal of Molecular Structure, 834, 516-520 (2007)
Artículos
Inverse electron demand Diels-Alder reactions enable total synthesis of natural products with heteroaromatic ring systems.