Merck
ALD00458
Sigma-Aldrich
Sodium 2-(3-Bromophenyl)-1,1-difluoroethanesulfinate
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 361,00
US$ 361,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 361,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6BrF2NaO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
307.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 361,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp
250 °C
cadena SMILES
BrC1=CC(CC(F)(F)S(O[Na])=O)=CC=C1
InChI
1S/C8H7BrF2O2S.Na/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10,11)14(12)13;/h1-4H,5H2,(H,12,13);/q;+1/p-1
Clave InChI
YFTINOJKNRSGLP-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)