Merck
ALD00456
Sigma-Aldrich
Sodium N-benzyloxycarbonyl-4-piperidinesulfinate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H16NNaO4S
Peso molecular:
305.33
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
cadena SMILES
O=S(O[Na])C1CCN(C(OCC2=CC=CC=C2)=O)CC1
InChI
1S/C13H17NO4S.Na/c15-13(18-10-11-4-2-1-3-5-11)14-8-6-12(7-9-14)19(16)17;/h1-5,12H,6-10H2,(H,16,17);/q;+1/p-1
Clave InChI
LCXWFQBBQAGBHZ-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Sodium N-benzyloxycarbonyl-4-piperidinesulfinate is a sulfinate reagent bearing an N-substituted piperidine moiety.
Aplicación
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.