Merck
ALD00238
Sigma-Aldrich
Sodium trifluoropropylsulfinate
Sinónimos:
Baran TFPS-Na Reagent
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 625,00
US$ 625,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 625,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H4F3NaO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
184.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 625,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
cadena SMILES
O=S(CCC(F)(F)F)[O-].[Na+]
InChI
1S/C3H5F3O2S.Na/c4-3(5,6)1-2-9(7)8;/h1-2H2,(H,7,8);/q;+1/p-1
Clave InChI
DVCULODZLVVYHT-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Radical-Based Regioselective C–H Functionalization of Electron-Deficient Heteroarenes: Scope; Tunability; and Predictability
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.