ALD00138
3,4-Dichlorobenzenesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Ensayo
95%
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
índice de refracción
n20/D 1.539
densidad
1.587 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
FS(C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl2FO2S/c7-5-2-1-4(3-6(5)8)12(9,10)11/h1-3H
Clave InChI
MEUGNSGWAGTVDJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.