ALD00078
2-Methoxy-4-nitrobenzenesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6FNO5S
Número de CAS:
Peso molecular:
235.19
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
mp
106-119 °C
cadena SMILES
O=S(C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1OC)(F)=O
InChI
1S/C7H6FNO5S/c1-14-6-4-5(9(10)11)2-3-7(6)15(8,12)13/h2-4H,1H3
Clave InChI
LAUPFCXWHNSUKE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids.
This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)