Merck
ALD00022
Sigma-Aldrich
Diethyl 2-((1-(2-oxo-2-phenylethyl)-1H-pyrrol-2-yl)methylene)malonate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H21NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
355.38
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
118 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(CN1C(C=C(C(OCC)=O)C(OCC)=O)=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C20H21NO5/c1-3-25-19(23)17(20(24)26-4-2)13-16-11-8-12-21(16)14-18(22)15-9-6-5-7-10-15/h5-13H,3-4,14H2,1-2H3
Clave InChI
JMNYUFCXEYSRIE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Building block is employed in the enantioselective synthesis of 5, 6-dihydroindolizines through a cascade sequence initiated by (S)-(–)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol trimethylsilyl ether (Aldrich 677183).
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)