Merck
ALD00012
Sigma-Aldrich
Benzyl (E)-2-(2-oxobenzofuran-3(2H)-ylidene)acetate
95% (HPLC)
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 11,70
US$ 11,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 11,70
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H12O4
Número de CAS:
Peso molecular:
280.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 11,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95% (HPLC)
Formulario
flakes
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(OCC1=CC=CC=C1)/C=C(C2=C(O3)C=CC=C2)/C3=O
InChI
1S/C17H12O4/c18-16(20-11-12-6-2-1-3-7-12)10-14-13-8-4-5-9-15(13)21-17(14)19/h1-10H,11H2/b14-10+
Clave InChI
HXSOJKAKJXISCE-GXDHUFHOSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Building block used as a substrate in phosphine-catalyzed domino sequences. This versatile compound can be used to synthesize a wide scope of spirocyclic benzofuranone scaffolds.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)