Merck
A74602
Sigma-Aldrich
3-Aminophenyl sulfone
97%
Sinónimos:
3,3′-Sulfonyldianiline
About This Item
Fórmula lineal:
(H2NC6H4)2SO2
Número de CAS:
Peso molecular:
248.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
170-173 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1cccc(c1)S(=O)(=O)c2cccc(N)c2
InChI
1S/C12H12N2O2S/c13-9-3-1-5-11(7-9)17(15,16)12-6-2-4-10(14)8-12/h1-8H,13-14H2
Clave InChI
LJGHYPLBDBRCRZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Aminophenyl sulfone is an amine based curing agent that facilitates the formation of heat resistant epoxy based adhesive system. It has an amine hydrogen equivalent weight of 62.[1][2]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Studies on the adhesive properties of solid elastomer-modified novolac epoxy resin.
Gouri C, et al.
International Journal of Adhesion and Adhesives, 20(4), 305-314 (2000)
Effects of the structure of the aromatic curing agent on the cure kinetics of epoxy networks.
Grillet AC, et al.
Polymer, 30(11), 2094-2103 (1989)