A70755
2-Amino-5-(4-nitrophenylsulfonyl)thiazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7N3O4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
285.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
mp
222-226 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ncc(s1)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)