A66804
3-Amino-2-naphthoic acid
technical grade, 80%
Sinónimos:
2-Amino-3-carboxynaphthalene, 2-Aminonaphthalene-3-carboxylic acid, 3-Amino-2-naphthalenecarboxylic acid, beta-Naphthylamine-3-carboxylic acid
About This Item
grado
technical grade
Nivel de calidad
Ensayo
80%
Formulario
powder, crystals or chunks
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
yellow to olive green
mp
212-215 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Nc1cc2ccccc2cc1C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO2/c12-10-6-8-4-2-1-3-7(8)5-9(10)11(13)14/h1-6H,12H2,(H,13,14)
Clave InChI
XFXOLBNQYFRSLQ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.