A54458
α-(1-Aminoethyl)-4-hydroxybenzyl alcohol hydrochloride
≥99%
Sinónimos:
DL-4-Hydroxynorephedrine hydrochloride
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H4C(OH)CH(NH2)CH3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
203.67
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensayo
≥99%
mp
202 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl.CC(N)C(O)c1ccc(O)cc1
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?