Merck
A31008
Sigma-Aldrich
Allylcyclohexylamine
98%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 126,00
US$ 126,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 126,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H11NHCH2CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
139.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 126,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4664 (lit.)
bp
65-66 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C=CCNC1CCCCC1
InChI
1S/C9H17N/c1-2-8-10-9-6-4-3-5-7-9/h2,9-10H,1,3-8H2
Clave InChI
SQGBZKZDUMBTIJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
53 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)