Merck
A18834
Sigma-Aldrich
4-Acetylmorpholine
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
129.16
Beilstein/REAXYS Number:
111971
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.483 (lit.)
mp
14 °C (lit.)
density
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)N1CCOCC1
InChI
1S/C6H11NO2/c1-6(8)7-2-4-9-5-3-7/h2-5H2,1H3
InChI key
KYWXRBNOYGGPIZ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
251.6 °F - closed cup
flash_point_c
122 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1