Merck
A0254
Sigma-Aldrich
4-Aminobenzoic acid potassium salt
97%
Sinónimos:
PABA, Potassium 4-aminobenzoate
About This Item
Fórmula lineal:
C7H6NO2K
Número de CAS:
Peso molecular:
175.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white to beige
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
[K+].Nc1ccc(cc1)C([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2.K/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;/h1-4H,8H2,(H,9,10);/q;+1/p-1
Clave InChI
MZKKJVZIFIQOPP-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)