Merck
96950
Sigma-Aldrich
Z-D-Nle-ONp
purum, ≥98.0% (calc. based on dry substance, C/N)
Sinónimos:
Z-D-norleucine 4-nitrophenyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H22N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
386.40
Beilstein:
6827081
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
purum
Ensayo
≥98.0% (calc. based on dry substance, C/N)
actividad óptica
[α]20/D +26±1°, c = 1% in DMF
mp
63-67 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCC[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H22N2O6/c1-2-3-9-18(21-20(24)27-14-15-7-5-4-6-8-15)19(23)28-17-12-10-16(11-13-17)22(25)26/h4-8,10-13,18H,2-3,9,14H2,1H3,(H,21,24)/t18-/m1/s1
Clave InChI
UFQPOFZGPUCSGU-GOSISDBHSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)