Merck
96880
Sigma-Aldrich
H-Lys(Z)-OBzl hydrochloride
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Nε-Z-L-lysine benzyl ester hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H26N2O4 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
406.90
Beilstein/REAXYS Number:
3580519
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥98.0% (TLC)
optical activity
[α]20/D −6.5±1°, c = 0.5% in 0.1 M HCl
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.[H][C@@](N)(CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C21H26N2O4.ClH/c22-19(20(24)26-15-17-9-3-1-4-10-17)13-7-8-14-23-21(25)27-16-18-11-5-2-6-12-18;/h1-6,9-12,19H,7-8,13-16,22H2,(H,23,25);1H/t19-;/m0./s1
InChI key
XHBTZNKKLKICJY-FYZYNONXSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)