Merck
96828
Sigma-Aldrich
Z-D-2-Nal-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
Z-3-(2-naphthyl)-D-alanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H19NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
349.38
Beilstein/REAXYS Number:
5829411
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)NC(=O)OCc3ccccc3
InChI
1S/C21H19NO4/c23-20(24)19(22-21(25)26-14-15-6-2-1-3-7-15)13-16-10-11-17-8-4-5-9-18(17)12-16/h1-12,19H,13-14H2,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m1/s1
InChI key
XBRPIBMAJOTVHG-LJQANCHMSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)