Merck
96627
Sigma-Aldrich
O-tert-Butyl-L-tyrosine methyl ester hydrochloride
≥98.0%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3COC6H4CH2CH(NH2)COOCH3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
287.78
Beilstein:
7696272
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0%
Formulario
flakes
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(OC(C)(C)C)cc1
InChI
1S/C14H21NO3.ClH/c1-14(2,3)18-11-7-5-10(6-8-11)9-12(15)13(16)17-4;/h5-8,12H,9,15H2,1-4H3;1H/t12-;/m0./s1
Clave InChI
PAFVAMWJVIIMQK-YDALLXLXSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)