Merck
96098
Sigma-Aldrich
Z-D-Gln-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
Z-D-glutamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H16N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
280.28
Beilstein:
2704471
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
NC(=O)CC[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H16N2O5/c14-11(16)7-6-10(12(17)18)15-13(19)20-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H2,14,16)(H,15,19)(H,17,18)/t10-/m1/s1
Clave InChI
JIMLDJNLXLMGLX-SNVBAGLBSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)