Merck
96060
Sigma-Aldrich
Z-Cha-OH
≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
Z-3-cyclohexyl-L-alanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H23NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
305.37
Beilstein:
5445123
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
actividad óptica
[α]20/D -13±2°, c = 1% in methanol
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
OC(=O)[C@H](CC1CCCCC1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H23NO4/c19-16(20)15(11-13-7-3-1-4-8-13)18-17(21)22-12-14-9-5-2-6-10-14/h2,5-6,9-10,13,15H,1,3-4,7-8,11-12H2,(H,18,21)(H,19,20)/t15-/m0/s1
Clave InChI
MNABZONTQXNLDT-HNNXBMFYSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)