Merck
95377
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) chloride
purum p.a., ≥97.0% (KT)
Sinónimos:
Bismuth trichloride, Trichlorobismuth
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
BiCl3
Número de CAS:
Peso molecular:
315.34
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
grado
purum p.a.
Ensayo
≥97.0% (KT)
impurezas
≤3% water
bp
447 °C (lit.)
mp
230-232 °C (lit.)
trazas de anión
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadena SMILES
Cl[Bi](Cl)Cl
InChI
1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clave InChI
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The carbonyl-Diels-Alder reaction catalyzed by bismuth (III) chloride.
Robert H, et al.
Tetrahedron Letters, 39(10), 1161-1164 (1998)
Bismuth (III) Chloride; A Mild and Efficient Catalyst for Synthesis of Thiiranes from Oxiranes.
Mohammadpoor-Baltork I and Aliyan H.
Synthetic Communications, 28(21), 3943-3947 (1998)
Bismuth (III) Chloride-Catalyzed Three-Component Coupling: Synthesis of a-Amino Phosphonates.
Zhan ZP and Li JP.
Synthetic Communications, 35(19), 2501-2508 (2005)
Bismuth (iii) Chloride Mediated Michaelis-Arbuzov Reaction: A Facile Synthesis of Substituted Arylphosphonates/Phosphinates and Bioactivity Evaluation.
Subramanyam C, et al.
Phosph. Sulfur Relat. Elem. (2015)
Yunqing Zhu et al.
ACS nano, 8(5), 5022-5031 (2014-04-09)
Homopolymers have been considered as a nonideal building block for creating well-defined nanostructures due to their fuzzy boundary between hydrophobic and hydrophilic moieties. However, this unique fuzzy boundary may provide some opportunities for fabricating functional nanomaterials. Presented in this paper