Merck
95115
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsiloxy)(vinyl)silane
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
Vinyltris(trimethylsiloxy)silane, [Tris(trimethylsiloxy)silyl]ethylene
Seleccione un Tamaño
10 ML
US$ 133,00
US$ 133,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 ML
US$ 133,00
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)3SiO]3SiCH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
322.70
Beilstein:
1795324
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 133,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.395 (lit.)
n20/D 1.395
bp
86.5-87.5 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)O[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)C=C
InChI
1S/C11H30O3Si4/c1-11-18(12-15(2,3)4,13-16(5,6)7)14-17(8,9)10/h11H,1H2,2-10H3
Clave InChI
CHEFFAKKAFRMHG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
66 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)