94866
Boc-α-(4-bromobenzyl)-DL-Pro-OH
≥96.0% (HPLC)
Sinónimos:
1-Boc-2-(4-bromobenzyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid, Boc-α-(4-bromobenzyl)-DL-proline
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Boc-α-(4-bromobenzyl)-DL-Pro-OH, ≥96.0% (HPLC)
Ensayo
≥96.0% (HPLC)
Formulario
powder
color
off-white
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1(Cc2ccc(Br)cc2)C(O)=O
InChI
1S/C17H22BrNO4/c1-16(2,3)23-15(22)19-10-4-9-17(19,14(20)21)11-12-5-7-13(18)8-6-12/h5-8H,4,9-11H2,1-3H3,(H,20,21)
Clave InChI
VQWRXYZZPMLJRL-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.