94703
(−)-(R)-Fmoc-4-thiazolidinecarboxylic acid
≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
(−)-Fmoc-L-thiaproline, Fmoc-Thi-OH
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H17NO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
355.41
Beilstein:
9349047
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
actividad óptica
[α]20/D −71±3°, c = 1% in DMF
mp
153-158 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)[C@@H]1CSCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)