Merck
94154
Sigma-Aldrich
(R)-5-Hexanolide
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(R)-δ-Methyl-δ-valerolactone, (R)-6-Methyltetrahydro-2H-pyran-2-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10O2
Número de CAS:
Peso molecular:
114.14
Beilstein/REAXYS Number:
5241702
MDL number:
UNSPSC Code:
12352000
PubChem Substance ID:
assay
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D +29.5±2°, c = 1% in chloroform
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1CCCC(=O)O1
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)