935638
Tris(trimethylsilyl) phosphate
≥99.0%, anhydrous, battery grade
Sinónimos:
Phosphoric acid tris(trimethylsilyl ester), TMSP, TMSPA
About This Item
grado
battery grade
Nivel de calidad
descripción
Application: Battery manufacturing
Ensayo
≥99.0%
Formulario
(colorless liquid)
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurezas
ppm H2O≤500
≤500 ppm H2O
índice de refracción
n20/D 1.409 (lit.)
bp
228-229 °C/720 mmHg (lit.)
228-229 °C
mp
3-4 °C (lit.)
3-4 °C
densidad
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
C[Si](C)(C)OP(=O)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27O4PSi3/c1-15(2,3)11-14(10,12-16(4,5)6)13-17(7,8)9/h1-9H3
Clave InChI
QJMMCGKXBZVAEI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)