934011
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) carbonate
≥99%, anhydrous, battery grade
Sinónimos:
BTC, BTFC, Bistrifluoroethyl carbonate, Carbonic Acid Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Ester, Carbonic Acid;2,2,2-trifluoroethanol, DFDEC, TFEC
About This Item
Productos recomendados
grado
battery grade
Nivel de calidad
descripción
Application: Battery manufacturing
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurezas
≤100 ppm H2O
≤250 ppm HF
bp
118 °C
densidad
1.51 g/mL
aplicaciones
battery manufacturing
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
FC(F)(F)COC(=O)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C5H4F6O3/c6-4(7,8)1-13-3(12)14-2-5(9,10)11/h1-2H2
Clave InChI
WLLOZRDOFANZMZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
84.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
29 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Discover the role of electrolytes in sodium-ion batteries, to enhance performance, safety, and sustainability in energy storage solutions.