933899
N-(2-Hydroxy) propyl-3-trimethylammonium chitosan chloride
degree of quaternization 50%
Sinónimos:
Chioisan, HTCC, Quaternized Chitosan, Solube chitosan, TMC, Trimethyl chitoan
About This Item
Productos recomendados
descripción
NMR: Conforms to structure
Nivel de calidad
Formulario
(solid, chunks or fiber)
color
white to off-white
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
The quaternization of the primary amine increases the water solubility of chitosan and keeps chitosan soluble over a wide pH range. Cationically modified chitosan such as N-(2-Hydroxy)propyl-3-trimethyl ammonium chitosan chloride (HTCC) also imparts excellent antibacterial activity[2] and immuno-enhancing[3] characteristics. HTCC also used in gene delivery applications[4]
Aplicación
Tissue engineering
Antibacterial coatings
Características y beneficios
Cationically modified
Naturally derived and biocompatible
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)