Documentos clave
932949
Sigma-Aldrich
Tweezer
High Precision, Style 1, Locking
Sinónimos:
Gripper, Tweezer
About This Item
UNSPSC Code:
41111761
NACRES:
NB.35
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
General description
EMS techware
Application
For the handling of delicate and fragile silicon wafers, scintillation discs, glass slides, coverslips. Made from antimagnetic/anti-acid steel with smooth surface. Self-closing.
Tip Width: 14.5 mm. Depth: 10.5 mm. Tip Lip: 9.0 mm.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)