Merck
931012
Sigma-Aldrich
9,9′-(5-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-1,3-phenylene)bis(9H-carbazole)
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
DCzTrz
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C45H29N5
Número de CAS:
Peso molecular:
639.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
sublimed grade
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
energy gap
0.25 eV
pérdida
0.5% TGA, >300 °C (weight loss)
solubilidad
chloroform: soluble
toluene: soluble
fluorescencia
λem 449 nm±10 nm in toluene
Energía orbital
HOMO 5.88 eV 
LUMO 2.86 eV 
λ
in toluene
Absorción UV
λ: 337 nm±5 nm Amax
Categorías relacionadas
Aplicación
DCzTrz can be used in studies on organic light-emitting diodes (OLEDs). It can be used as an electron-transport layer, facilitating the efficient injection and transport of negative charges (electrons) from the cathode to the emissive layer. DCzTrz has been studied for its potential use as an electron-transport material to assist in the extraction and collection of negative charges generated in the active layer in organic photovoltaic (OPV) devices.
Use as OLED Materials: TADF Materials, Blue Dopant
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mounggon Kim et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 27(15), 2515-2520 (2015-03-11)
High quantum efficiency above 18% and extended lifetime three times longer than that of phosphorescent organic light-emitting diodes (OLEDs) are demonstrated in blue thermally activated delayed fluorescent OLEDs.