Merck
92759
Sigma-Aldrich
tert-Butyl trimethylsilylacetate
≥95.0% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H20O2Si
Número de CAS:
Peso molecular:
188.34
Beilstein:
1930256
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.417
n20/D 1.418 (lit.)
bp
67 °C/13 mmHg (lit.)
densidad
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H20O2Si/c1-9(2,3)11-8(10)7-12(4,5)6/h7H2,1-6H3
Clave InChI
HOHBQWITMXOSOW-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Reagent for the synthesis of α,β-unsaturated esters[1]; Formation of β-keto esters[2][3]
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
42 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
S.L. Hartzell et al.
Tetrahedron Letters, 2737-2737 (1976)
S.L. Hartzell et al.
Tetrahedron Letters, 1403-1403 (1974)
Tetrahedron Letters, 2757-2757 (1976)