Merck
92461
Sigma-Aldrich
1,3,7-Trimethyluric acid
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
2,6,8-Trihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10N4O3
Número de CAS:
Peso molecular:
210.19
Beilstein/REAXYS Number:
20503
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
≥98.0% (HPLC)
mp
≥300 °C
SMILES string
CN1C(=O)N(C)C2=C(N(C)C(=O)N2)C1=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)