923443
PhMPhos
Sinónimos:
1-Diadamantylphosphino-1′-diphenylphosphinoferrocene
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
grupo funcional
phosphine
categoría alternativa más sostenible
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Learn more about MPhos ligands and catalysts
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)