Merck
922889
Sigma-Aldrich
DMPDAB-Pd-MAH
≥95%
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 146,00
1 G
US$ 439,00
US$ 146,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 146,00
1 G
US$ 439,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H22N2O3Pd
Peso molecular:
468.84
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
US$ 146,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
cadena SMILES
O=C1OC(=O)[CH]2=[CH]1[Pd]32[N](=CC=[N]3C=4C(=CC=CC4C)C)C=5C(=CC=CC5C)C
InChI
InChI=1S/C18H20N2.C4H2O3.Pd/c1-13-7-5-8-14(2)17(13)19-11-12-20-18-15(3)9-6-10-16(18)4;5-3-1-2-4(6)7-3;/h5-12H,1-4H3;1-2H;
Clave InChI
WHOQNDZHEHSRKP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
DMPDAB-Pd-MAH is a Pd(0) source developed by the Leitch group. Ligands of all types, including bidentate phosphines, rapidly displace the diazabutadiene ligand at room temperature to give air-stable Pd(0) complexes.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
DMPDAB?Pd?MAH: A Versatile Pd(0) Source for Precatalyst Formation, Reaction Screening, and Preparative-Scale Synthesis.
Huang J, et al.
ACS Catalysis, 11(9), 5636-5646 (2021)