Merck
922803
Sigma-Aldrich
[Pt(IPr*)(DMS)Cl2]
Sinónimos:
Platinum N,N′-bis(2,6-bis(diphenylmethyl)-4-methylphenyl)imidazolium dimethylsulfide dichloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C71H62Cl2N2PtS
Peso molecular:
1241.31
Código UNSPSC:
12141733
NACRES:
NA.22
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
248-255 °C (decomposition)
Categorías relacionadas
Aplicación
[Pt(IPr*)(DMS)Cl2] is a platinum NHC catalsyst used for olefin hydrosilylation.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Benon P Maliszewski et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(41), 14673-14679 (2020-10-17)
A general, user-friendly synthetic route to [Pt(NHC)(L)Cl2] and [Pt(NHC)(dvtms)] (L = DMS, Py; DMS = dimethyl sulfide, dvtms = divinyltetramethylsiloxane, Py = pyridine) complexes has been developed. The procedure is applicable to a wide range of ligands and enables facile