922064
Straight channel chip (4 parallel channels)
Fluidic 143, PMMA
Sinónimos:
Microfluidic chip
descripción
Microfludic chip x1
Aplicación
Chip Properties:
- 4 parallel channels
- Mini Luer Interface
- Material: Poly(methyl methacrylate) (PMMA)
- Slide Dimensions: 75.5 mm x 25.5 mm x 1.5 mm
- Channel to channel distance: 4.5mm
- Channel Dimensions: 20μm (width) x 20μm (depth) x 58.5mm (length)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)