Documentos clave
919942
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
PEGPLA-L-M
Sinónimos:
NanoFabTx
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H6O3·C2H4O)x·CH4O
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
aplicaciones
advanced drug delivery
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
NanoFabTx reagent, PEGPLA-L-M is a component of our NanoFabTx PEG-PLA drug formulation screening kit (920436), which includes additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize 100-200 nm nanoparticles.NanoFabTx reagent, PEGPLA-L-M is a pegylated polylactic acid (PLA) polymer. PLA is biocompatible and biodegradable and has been approved by the FDA for biomedical and pharmaceutical applications.
Aplicación
NanoFabTx reagent, PEGPLA-L-M can be used as a refill for the component in our NanoFabTx PEG-PLA drug formulation screening kit (920436).
Información legal
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)