Merck
919241
Sigma-Aldrich
Aluminum cerium oxide
nanopowder, ≤120 nm particle size (BET), 99% trace metals basis
Sinónimos:
Cerium aluminate, Cerium aluminum oxide
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 217,00
50 G
US$ 705,00
US$ 217,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 217,00
50 G
US$ 705,00
About This Item
Fórmula lineal:
AlCeO3
Número de CAS:
Peso molecular:
215.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
US$ 217,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99% trace metals basis
Formulario
nanopowder
tamaño de partícula
≤120 nm (BET)
cadena SMILES
[Ce+3].[O-][Al]([O-])[O-]
InChI
1S/Al.Ce.3O/q;+3;3*-1
Clave InChI
GFIRVRHWPCRRBW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Aluminum cerium oxide finds applications in in defense, automotive, aerospace and electrical industries.
Envase
10, 50 g in glass bottle
Información legal
Product of Engi-Mat Co.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)