918601
Alpha-Tricalcium phosphate
(TCP), powder, ≥98%, <500 μm particle size
Sinónimos:
α-Tri-Calcium phosphate, TCP powder, α-TCP, α-Tricalcium phosphate
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
tamaño de partícula
<500 μm
cadena SMILES
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ca.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
Clave InChI
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)