91653
Bromotriethylsilane
≥95.0% (GC)
Sinónimos:
Triethylbromosilane
About This Item
Ensayo
≥95.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.456 (lit.)
bp
66 °C/24 mmHg (lit.)
densidad
1.135 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CC[Si](Br)(CC)CC
InChI
1S/C6H15BrSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
UCKORWKZRPKRQE-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
53 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)