Documentos clave
916382
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
PCL Nano
Sinónimos:
NanoFabTx
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 621,00
US$ 621,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 621,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10O2·C2H4O)x·CH4O
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
US$ 621,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
aplicaciones
advanced drug delivery
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
NanoFabTx reagent, PCL-Nano is a component of our NanoFabTx nanoparticle formulation screening kit (917737) which includes additional reagents, stabilizer and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize 100-200 nm nanoparticles. NanoFabTx reagent, PCL-Nano is a polycaprolactone (PCL) polymer, which is an FDA approved biodegradable polymer for biomedical and pharmaceutical applications, widely used as drug delivery systems.
Aplicación
NanoFabTx reagent, PCL-Nano can be purchased separately as a refill for our formulation screening kit (917737).
Información legal
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)