Saltar a
915548
Iron-doped hydroxyapatite nanopowder
5 at%
Sinónimos:
Ca5(PO4)3OH, Fe-doped HAp, Theranostic nanoparticles
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
10 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 196,00
US$ 147,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(Ca5.Fe0.25)(PO4)3(OH)
UNSPSC Code:
12352305
NACRES:
NA.23
US$ 147,00
Precio de catálogoUS$ 196,00Ahorre 25 %
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Promoción solo por Internet
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Iron-doped (5 at%) hydroxyapatite nanopowder,
form
nanopowder
Quality Segment
composition
Ca5(PO4)3(OH)
reaction suitability
core: calcium
Application
Hydroxyapatite has been regarded as one of the best host materials for metallic ions doping, such as Ti, Zn, Fe, and Cu ions. Metal ion doping helps regulate the properties of hydroxyapatites and can reduce the cytotoxicity from metal ions.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
12310
description
-
description
≥99%, reduced, powder (fine)
form
nanopowder
form
powder (fine)
Quality Level
100
Quality Level
200
reaction suitability
core: calcium
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: iron
composition
Ca5(PO4)3(OH)
composition
-
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)