Merck
915491
Sigma-Aldrich
ZrO2 nanoparticles
5 nm (core), 50 wt. % in propylene glycol methyl ether acetate (PGMEA), low surface coverage capping materials
Seleccione un Tamaño
50 G
US$ 653,00
US$ 653,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
US$ 653,00
About This Item
Fórmula lineal:
ZrO2
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
US$ 653,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
liquid
concentración
50 wt. % in propylene glycol methyl ether acetate (PGMEA)
tamaño de partícula
5 nm (core)
cadena SMILES
[Zr](=O)=O
InChI
1S/2O.Zr
Clave InChI
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
High refractive index nanocrystal dispersions dramatically improve optical and mechanical properties to enable next-generation products. Incorporating ZrO2 significantly increases the refractive index of many commonly used polymers, while maintaining high transparency. This combination of key properties allows researchers to optimize optical efficiency and improve light extraction.
Características y beneficios
  • Zirconia with 5nm core plus surface capping that contains no reactive functional groups designed for high compatibility in multiple polar solvents and monomers such as acrylate, siloxane, and epoxy.
  • Lower surface coverage of capping materials provides high refractive indices.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
114.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
46 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Target applications for the ZrO2 include AR/VR, optical devices such as diffractive optical elements, wafer-level optics, sensors, and micro-lens arrays, and various display technologies including organic light-emitting diodes, quantum dots, and mini and micro light-emitting diodes.