Documentos clave
915432
Sigma-Aldrich
Lithium manganese nickel oxide
spinel, powder, battery grade
Sinónimos:
LMNO, NANOMYTE® SP-10
Seleccione un Tamaño
50 G
US$ 178,00
US$ 178,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
US$ 178,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Li2Mn3NiO8
Número de CAS:
Peso molecular:
365.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
US$ 178,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
battery grade
Nivel de calidad
descripción
Minimum Capacity: 115 mAh/g
Nominal Capacity (0.1C): ≥130 mAh/g
Formulario
powder
mol peso
Mw 365.38 g/mol
composición
Li2Mn3NiO8
tam. prom. pieza
5-7 μm (APS)
tamaño del grano
50-70 nm
densidad
4.27 g/cm3 (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
Categorías relacionadas
Descripción general
Lithium manganese nickel oxide is a cathode material that can be charged at high voltage. Due to the high potential, the material has a higher energy density compared to lithium cobalt oxide and lithium iron phosphate.
Información legal
NANOMYTE is a registered trademark of NEI Corporation
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Li-ion battery materials: present and future
N Nitta, et al.
Materials Today, 18(5), 252-264 (2015)
The lithium-ion battery: State of the art and future perspectives
G Zubi, et al.
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 89, 292-308 (2018)