Documentos clave
914940
Sigma-Aldrich
Cerium Zirconium Oxide Milled Nanofiber (Ce:Zr ratio 50:50)
Sinónimos:
CeZrO4 nanofiber, Nanofibrous inorganic powder structure
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 262,00
10 G
US$ 459,00
US$ 262,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
0 left in stock
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 262,00
10 G
US$ 459,00
About This Item
Fórmula lineal:
CeZr04
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
US$ 262,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
0 left in stock
Solicitar un pedido a granel
Formulario
nanofiber
Nivel de calidad
Fibra: diám. × L
300-800 nm × 210 μm , Structure: Polycystalline nanofibers
superficie
30-60 m2/g
Tamaño del cristalito principal
(tetragonal
Typical Size of Crystallites: 8 nm)
cadena SMILES
[Ce].[Zr]=O
InChI
1S/Ce.O.Zr
Clave InChI
GJFXIYGDVYZDRX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Cerium Zirconium oxide has applications in automotive combustion sensor and controller for catalytic convertors, catalyst support for hot gas desulfurization, fuel cells, catalyst and catalyst support, thermochemical water splitting, infrared filters, and inorganic separators.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.